Learn More
2-éthoxyéthanol, Fluka™
Code produit. 15999477 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
Code produit. 15999477
Marque: Honeywell-Fluka R15975ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Étalon analytique, matériau de référence
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques  et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
  • Produit conformément à la norme ISO 9001
  • Convient à un large éventail d’industries et d’applications
  • Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
  • Assistance technique spécialisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxyethanol
Conditionnement Bouteille en verre
CAS 110-80-5
Formule moléculaire C2H5OCH2CH2OH
Couleur Incolore
pH Neutral
Point de fusion -70°C
Point d’ébullition 136°C (1.013 hPa)
Synonyme Ethyl glycol; Ethylene glycol monoethyl ether
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
Quantité 5 ml
Qualité Étalon analytique