Spécification
| CAS | 111-15-9 |
| Point de fusion | -61°C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 156°C |
| Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
| Formule moléculaire | C6H12O3 |
| Numéro MDL | MFCD00009251 |
| Quantité | 2.5 L |
| Synonyme | ethylene glycol monoethyl ether acetate, cellosolve acetate, oxitol acetate, ethoxyethyl acetate, oxytol acetate, ethylglycol acetate, ethyl cellosolve acetate, 1-acetoxy-2-ethoxyethane, ethylglykolacetat, octan etoksyetylu |
| Clé InChI | SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |