Learn More
Éther de 2-éthoxyéthyl, 98+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethoxyethyl ether |
| % min. CAS | 98.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Densité | 0.9g/mL |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98+% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C8H18O3 |
| Formule linéaire | (C2H5OCH2CH2)2O |
| Indice de réfraction | 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589nm) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Ethoxyethyl ether