Learn More
Acide 2-éthoxynaphtoïque, Mikromol™
Description
Acide 2-éthoxynaphtoïque
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethoxynaphthoic Acid |
| CAS | 2224-00-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Ethoxynaphthoic Acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C13 H12 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 2-Ethoxynaphthoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H12O3/c1-2-16-11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12(11)13(14)15/h3-8H,2H2,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | CCOc1ccc2ccccc2c1C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide2-éthoxynaphtalène-1-carboxylique |
| Afficher plus |