Learn More
Acide 2-éthoxynaphtoïque, Mikromol™
Code produit 30052219
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052219 25 mg 25mg
30049575 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052219 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0392.040025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 2-éthoxynaphtoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxynaphthoic Acid
CAS 2224-00-2
Noms d’analytes ou de composants 2-Ethoxynaphthoic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H12 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Ethoxynaphthoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C13H12O3/c1-2-16-11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12(11)13(14)15/h3-8H,2H2,1H3,(H,14,15)
SMILES CCOc1ccc2ccccc2c1C(=O)O
Nom IUPAC Acide2-éthoxynaphtalène-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 216.23
Quantité 25 mg
Poids de la formule 216,0786 g/mol