Learn More
2-Éthoxyphénol, Mikromol™
Code produit 17981516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17981516 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17981516 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0938.130100
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Éthoxyphénol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxyphenol
CAS 94-71-3
Noms d’analytes ou de composants 2-Ethoxyphenol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H10 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Phenol, 2-ethoxy-, Phenol, o-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxyphenol, 1-Hydroxy-2-ethoxybenzene, Catechol monoethyl ether, Guaethol, Guethol, NSC 1809, Pyrocatechol monoethyl ether, o-Ethoxyphenol
Formule InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9H,2H2,1H3
SMILES CCOc1ccccc1O
Nom IUPAC 2-éthoxyphénol
Poids moléculaire (g/mol) 138.16
Quantité 100 mg
Poids de la formule 138,0681 g/mol