Learn More
2-éthoxypyrazine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11440728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440728 5 g 5g
11450728 25 g -
11460728 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440728 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25219.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38028-67-0
Formule moléculaire C6H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 124.143
Numéro MDL MFCD00014609
Clé InChI ATIUKJHILQVQLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazine, ethoxy, 2-ethoxy pyrazine, pyrazine, 2-ethoxy, 3-ethoxypyrazine, 2-ethoxy-pyrazine, acmc-1bmsg, ksc222g4b, chembl93554
CID PubChem 2758778
Nom IUPAC 2-éthoxypyrazine
SMILES CCOC1=NC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxypyrazine
Quantité 5 g
Poids de la formule 125.15
Pourcentage de pureté 98%