Learn More
Ester de pinacol d’acide 2-éthoxypyridine-5boronique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404610
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11404610 1 g 1g
11494600 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11404610 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50137.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1072945-01-7 | Molecular Formula: C13H20BNO3 | Molecular Weight: 249.117 g/mol
2-Ethoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester is used as raw material for synthesis of pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester pinacolique de l’acide 2-éthoxypyridine-5-boronique est utilisé comme matière première pour la synthèse d’intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,019 g/l) (25°C)
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1072945-01-7
Formule moléculaire C13H20BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 249.117
Numéro MDL MFCD07781182
Clé InChI GXUHWEZZHFBDFA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-ethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-ethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-ethoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-ethoxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester, pubchem20146, 6-ethoxypyridine-3-boronicacidpinacolester, 6-ethoxypyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-ethoxy-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-ethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine
CID PubChem 24208796
Nom IUPAC 2-éthoxy-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)OCC
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water (0.019g/L) (25°C)
Poids de la formule 249.12
Pourcentage de pureté 99%