Learn More
2-éthoxythiobenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15466167
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15466167
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33353.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 725702-35-2
Formule moléculaire C9H11NOS
Poids moléculaire (g/mol) 181.253
Numéro MDL MFCD06090837
Clé InChI FUQRHZQJAIHJQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethoxybenzene-1-carbothioamide, 2-ethoxybenzothioamide, 2-ethoxythiobenzamide, benzenecarbothioamide,2-ethoxy, amino 2-ethoxyphenyl methane-1-thione
CID PubChem 7745241
Nom IUPAC 2-éthoxybenzènecarbothioamide
SMILES CCOC1=CC=CC=C1C(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxythiobenzamide
Point de fusion 113°C to 119°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 181.25
Pourcentage de pureté 97%