Learn More
2-Éthyl-1-butanol, Mikromol™
Description
2-Éthyl-1-butanol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethyl-1-Butanol |
| CAS | 97-95-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Ethyl-1-Butanol |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C6 H14 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14O/c1-3-6(4-2)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(CC)CO |
| Nom IUPAC | 2-éthylbutan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 102.17 |
| Afficher plus |