Learn More
2-Éthyl-1-hexanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312367 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312367 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC13340200100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethyl-1-Hexanol
CAS 104-76-7
Noms d’analytes ou de composants 2-Ethyl-1-Hexanol
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C8 H18 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)CO
Nom IUPAC 2-éthylhexan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 130.23
Quantité 100 mg
Poids de la formule 130,1358 g/mol