Learn More
Sulfate de 2-éthyl-2-phénalacétylguanidine, Mikromol™
Code produit 17902986
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17902986 100 mg 100mg
17983186 25 mg 25mg
30460075 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17902986 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0265.10
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Sulfate de 2-éthyl-2-phénalacétylguanidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethyl-2-phenalacetylguanidine Sulphate
CAS 2732673-27-5
Noms d’analytes ou de composants 2-Ethyl-2-phenalacetylguanidine Sulphate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire 2 C11 H15 N3 O . H2 O4 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Ethyl-2-phenalacetylguanidine Sulphate
Formule InChI InChI=1S/2C11H15N3O.H2O4S/c2*1-2-9(10(15)14-11(12)13)8-6-4-3-5-7-8;1-5(2,3)4/h2*3-7,9H,2H2,1H3,(H4,12,13,14,15);(H2,1,2,3,4)
SMILES CCC(C(=O)NC(=N)N)c1ccccc1.CCC(C(=O)NC(=N)N)c2ccccc2.OS(=O)(=O)O
Nom IUPAC N-carbamidoyl-2-phénylbutanamide ;acide sulcurique
Poids moléculaire (g/mol) 508.59
Quantité 100 mg
Poids de la formule 508.2104 g/mol