Learn More
2-Éthyl-3,(5 ou 6)-diméthylpyrazine, TRC
Code produit 30385286
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30385286 50 g 50g
30386313 250 g 250g
30375797 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30385286 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE91687050G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethyl-3,6-dimethylpyrazine∣3,5-Dimethyl-2-ethylpyrazine
CAS 13360-65-1∣13925-07-0
Noms d’analytes ou de composants 2-Ethyl-3,6-dimethylpyrazine∣3,5-Dimethyl-2-ethylpyrazine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C8H12N2∣C8H12N2
Synonyme 3-ethyl-2,5-dimethylpyrazine, 2-ethyl-3,5-dimethylpyrazine
Formule InChI InChI=1S/C8H12N2/c1-4-8-7(3)9-5-6(2)10-8/h5H,4H2,1-3H3∣InChI=1S/C8H12N2/c1-4-8-7(3)10-6(2)5-9-8/h5H,4H2,1-3H3
Type de solution Neat
SMILES CCc1nc(C)cnc1C∣CCc1ncc(C)nc1C
Nom IUPAC 3-etil-2,5-dimetilpirazina ∣2-etil-3,5-dimetilpirazina
Industry Type Pharmaceutical
Poids moléculaire (g/mol) 136.19∣136.19
Quantité 50 g
Poids de la formule 136.1∣136.1