Learn More
2-éthyl-4-méthyl-1,3-dioxolane, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15464877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464877 5 g 5g
15474877 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15464877 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32187.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4359-46-0 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane, cis + trans, is used as a flavouring agent in food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-éthyl-4-méthyl-1,3-dioxolane, cis + trans, est utilisé comme arôme dans l’industrie alimentaire.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4359-46-0
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD16622267
Clé InChI CSZCLQLJVFLXLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dioxolane, 2-ethyl-4-methyl, 1,3-dioxolane,2-ethyl-4-methyl, cis, 1,2-propanediol acetal, 1,3-dioxolane, 2-ethyl-4-methyl-, cis, cis-2-thyl-4-methyl-1,3-dioxolane, 2-ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane, cis + trans, solution in acetonitrile 1000mg/l
CID PubChem 92210
Nom IUPAC 2-éthyl-4-méthyl-1,3-dioxolane
SMILES CCC1OCC(O1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
Note relative au nom Cis + Trans
Densité 0.904
Point d’ébullition 117°C
Point d’éclair 29°C (84°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.403
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in alcohol.
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 99%