Learn More
2-Ethyl-4-methylimidazole, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11402468
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11402468
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15798.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 931-36-2 | C6H10N2 | 110.16 g/mol
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole is a useful synthetic intermediate. It can be used as a building block for active ingredients as well as in epoxy curing. It is used as an intermediate for pharmaceuticals, agrochemicals, dyes, textile auxiliaries, pigments and other organic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-ethyl-4-méthyl-1H-imidazole est un intermédiaire synthétique utile. Il peut être utilisé comme bloc de construction pour les principes actifs ainsi que pour le durcissement de l’époxy. Il est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques et agrochimiques, les colorants, les auxiliaires textiles, les pigments et d’autres produits chimiques organiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau<210 g/1000 ml at 20°C).
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 931-36-2
Formule moléculaire C6H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 110.16
Numéro MDL MFCD00005193
Clé InChI ULKLGIFJWFIQFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethyl-4-methylimidazole, 2-ethyl-4-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-ethyl-4-methyl, 4-methyl-2-ethylimidazole, 1h-imidazole, 2-ethyl-5-methyl, imidazole, 2-ethyl-4-methyl, unii-5k8xi641g3, 2-ethyl-4-methyl-imidazole, 2-ethyl-4-methyl-3h-imidazole, curazol 2e4mz
CID PubChem 70262
Nom IUPAC 2-éthyl-5-méthyl-1H-imidazole
SMILES CCC1=NC=C(N1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethyl-4-methylimidazole
Point de fusion 45°C to 49°C
Densité 0.973
Point d’ébullition 292°C to 295°C
Point d’éclair 137°C (278°F)
Indice de réfraction 1.5 00
Quantité 25 g
Beilstein 1711
Informations sur la solubilité Soluble in water (< 210g/1000 ml at 20°C).
Poids de la formule 110.16
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Ethyl-4-methylimidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Ethyl-4-methylimidazole