Learn More
2-éthylacroléine, tech. 90 %, stab. avec 50 ppm d’hydroquinone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7026057
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11424887
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21839.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 922-63-4 | C5H8O | 84.12 g/mol
2-Ethylacrolein has been used in total synthesis of (±)-tabersonine, Aspidosperma alkaloid and synthesis of conjugate with bovine serum albumin tethered to Tn.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-éthylacroléine a été utilisée dans la synthèse totale de (+/-)-tabersonine, de l’alcaloïde Aspidosperma et dans la synthèse du conjugué avec l’albumine sérique bovine associée à Tn.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker à 2-8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 922-63-4
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
Numéro MDL MFCD00010129
Clé InChI GMLDCZYTIPCVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethylacrolein, 2-methylenebutanal, 2-ethylpropenal, butanal, 2-methylene, ethacrolein, 2-ethylacrylaldehyde, 2-methylenebutyraldehyde, ethylacrolein, alpha-ethylacrolein, alpha-ethylacrylaldehyde
CID PubChem 70203
Nom IUPAC 2-méthylidenebutanal
SMILES CCC(=C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylacrolein
Note relative au nom stabilized with 50ppm hydroquinone
Densité 0.859
Point d’ébullition 92°C to 93°C
Point d’éclair 1°C (34°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.4245
Quantité 5 g
Numéro UN UN1992
Beilstein 1098378
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Ethylacrolein
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Ethylacrylaldehyde