Learn More
2-éthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10714231 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
5g
Code produit. 10714231
Marque: Thermo Scientific Acros 118052500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 578-54-1 | C8H11N | 121.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 578-54-1
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Numéro MDL MFCD00007751
Clé InChI MLPVBIWIRCKMJV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-ethylaniline, benzenamine, 2-ethyl, aniline, o-ethyl, 2-ethylbenzenamine, o-aminoethylbenzene, aniline, 2-ethyl, 2-ethyl aniline, 2-ethylphenylamine, unii-gr557n47k6, ccris 2858
CID PubChem 11357
Nom IUPAC 2-éthylaniline
SMILES CCC1=CC=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylaniline
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -44°C
Couleur Brun-rouge à jaune
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 210°C
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5C6H4NH2
Indice de réfraction 1.5590 to 1.561
Quantité 250 g
Beilstein 12, II, 584
Gravité spécifique 0.98
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and toluene
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Ethylaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.