Learn More
2-Ethylbutyric Acid, TRC
Code produit. 30383644
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Code produit. Quantité
30383644 10 g
30372433 1 g
30380616 100 g
3 options
Code produit. 30383644
Marque: Toronto Research Chemicals TRCE67844510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-09-5
Formule moléculaire C6 H12 O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Synonyme 2-Ethylbutyric Acid, Butanoic acid, 2-ethyl- (9CI, ACI), 2-Ethylbutanoic acid (ACI), Butyric acid, 2-ethyl- (6CI, 7CI, 8CI), Butyric acid, α-ethyl- (3CI), 2-Ethyl-n-butyric acid, 2-Ethylbutyric acid, 3-Pentanecarboxylic acid, Acetic acid, diethyl-, Diethylacetic acid, NSC 11765, NSC 8758, α-Ethylbutyric acid
Nom IUPAC 2-ethylbutanoic acid
SMILES CCC(CC)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylbutyric acid
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5(4-2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Poids de la formule 116.0837