Learn More
2-éthylhexanal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7027031
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11445467
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23471.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 123-05-7 | C8H16O | 128.215 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-éthylhexanal est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse chimique et pour la production de désinfectants, de produits pharmaceutiques et de substances odorantes.  
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-05-7
Formule moléculaire C8H16O
Poids moléculaire (g/mol) 128.215
Numéro MDL MFCD00006987
Clé InChI LGYNIFWIKSEESD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexanal, 2-ethyl, 2-ethylhexaldehyde, 2-ethylhexylaldehyde, 3-formylheptane, 2-ethylcaproaldehyde, butylethylacetaldehyde, ethylbutylacetaldehyde, ethylhexaldehyde, alpha-ethylcaproaldehyde, butyl ethyl acetaldehyde
CID PubChem 31241
Nom IUPAC 2-éthylhexanal
SMILES CCCCC(CC)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylhexanal
Point de fusion <-100°C
Densité 0.819
Point d’ébullition 163°C
Point d’éclair 50°C (122°F)
Indice de réfraction 1.4155
Quantité 50 g
Numéro UN UN1989
Beilstein 1700556
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 128.21
Pourcentage de pureté 97%