Learn More
Acide 2-éthylhexanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10559600 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10559600 500 g Flacon en verre 500g
10276663 1 kg Flacon en verre 1kg
10653702 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
11944931 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10559600 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118525000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 149-57-5 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149-57-5
Numéro MDL MFCD00002675
Clé InChI OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethylcaproic acid, hexanoic acid, 2-ethyl, ethylhexanoic acid, ethylhexoic acid, 2-ethylhexoic acid, butylethylacetic acid, 2-butylbutanoic acid, 3-heptanecarboxylic acid, ethyl hexanoic acid, 2-ethyl-hexoic acid
CID PubChem 8697
Nom IUPAC Acide2-éthylhexanoïque
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylhexanoic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -59.0°C
Densité 0.9060g/mL
Point d’ébullition 228.0°C
Point d’éclair 114°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H16O2
Formule linéaire CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2H
Indice de réfraction 1.4240 to 1.4260
Quantité 500 g
Beilstein 02,349
Gravité spécifique 0.906
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether
Poids moléculaire (g/mol) 144.21
Viscosité 7.7 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 144.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide