Learn More
2-Ethylhexyl 2-(3-benzoylphényl)propionate (kétoprofène 2-éthylhexyl Ester), Mikromol™
Description
2-Ethylhexyl 2-(3-benzoylphényl)propionate (kétoprofène 2-éthylhexyl Ester)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ketoprofen 2-Ethylhexyl Ester |
| CAS | 2731997-93-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Ketoprofen 2-Ethylhexyl Ester |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C24 H30 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 2-Ethylhexyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate, Ketoprofen 2-Ethylhexyl Ester, 2-Ethylhexyl 3-benzoyl-α-methylbenzeneacetate (ACI), Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-α-methyl-, 2-ethylhexyl ester (ACI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H30O3/c1-4-6-11-19(5-2)17-27-24(26)18(3)21-14-10-15-22(16-21)23(25)20-12-8-7-9-13-20/h7-10,12-16,18-19H,4-6,11,17H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)C(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 2-éthylhexyl 2-(3-benzoylphényl)propanoate |
| Afficher plus |