Learn More
Salicylate d’éthylhexyle-2, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsEspecificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethylhexyl salicylate |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Certificat d’analyse | Available |
| Densité | 1.02 |
| Point d’éclair | 162°C |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Incolores à légèrement jaune |
| Point de fusion | -20°C |
| Point d’ébullition | 190°C (21 mmHG) |
| Solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?