Learn More
2-éthyltoluène, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
Description
2-Ethyltoluene, is used to predict novel lead compounds for drug discovery that depends on the quality of the docking scoring function.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-éthyltoluène est utilisé pour prédire de nouveaux composés de plomb pour la découverte de médicaments qui dépendent de la qualité de la fonction de marquage d’ancrage.
Solubilité
Soluble dans l’eau (74,6 mg/l (25°C)).
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Le 2-éthyltoluène est utilisé pour prédire de nouveaux composés de plomb pour la découverte de médicaments qui dépendent de la qualité de la fonction de marquage d’ancrage.
Solubilité
Soluble dans l’eau (74,6 mg/l (25°C)).
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethyltoluene |
| Point de fusion | -17°C |
| Densité | 0.884 |
| Point d’ébullition | 164°C to 165°C |
| Point d’éclair | 53°C (127°F) |
| Indice de réfraction | 1.504 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3295 |
| Beilstein | 1851237 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (74.6mg/L (25°C)). |
| Afficher plus |