Learn More
2-Étoxyacétophénone, Mikromol™
Code produit 30052132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052132 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052132 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0877.160100
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Étoxyacétophénone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxyacetophenone
CAS 2142-67-8
Noms d’analytes ou de composants 2-Ethoxyacetophenone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H12 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2'-Ethoxyacetophenone, Ethanone, 1-(2-ethoxyphenyl)-, Acetophenone, 2'-ethoxy- (7CI,8CI), 1-(2-Ethoxyphenyl)ethanone, 1-(2-Ethoxyphenyl)ethan-1-one, 2'-Ethoxyacetophenone, 2-Ethoxyacetophenone, o-Ethoxyacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-3-12-10-7-5-4-6-9(10)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3
SMILES CCOc1ccccc1C(=O)C
Nom IUPAC 1-(2-éthoxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 164.201
Quantité 100 mg
Poids de la formule 164,0837 g/mol