Learn More
Chlorure de 2-Fluoro-4,6-bis(trifluorométhyl)benzoyle, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le chlorure de 2-fluoro-4,6-bis(trifluorométhyl)benzoyle, est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il réagit avec l‘eau.
Remarques
Sensible à l’eau et à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des bases.
Le chlorure de 2-fluoro-4,6-bis(trifluorométhyl)benzoyle, est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il réagit avec l‘eau.
Remarques
Sensible à l’eau et à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des bases.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride |
Indice de réfraction | 1.4146 |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN3265 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | It reacts with water. |
Poids de la formule | 294.55 |
Pourcentage de pureté | 97% |