Learn More
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7054082
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15468568
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H61973.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 137553-42-5 | C7H3FIN | 247.011 g/mol
Used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137553-42-5
Formule moléculaire C7H3FIN
Poids moléculaire (g/mol) 247.011
Numéro MDL MFCD03094172
Clé InChI WHQVXHBSTRFRCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-4-cyano-1-iodobenzene, benzonitrile, 2-fluoro-4-iodo, 2-fluoro-4-iodobenzenecarbonitrile, pubchem4778, acmc-209xcp, intermediates-zcf02061, 4-iodo-2-fluorobenzonitrile, 2-fluoro-4-iodo-benzonitrile, ksc493i5t, benzonitrile,2-fluoro-4-iodo
CID PubChem 2774518
Nom IUPAC 2-fluoro-4-iodobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)F)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Couleur Rouge à marron
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3439
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 247.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre