Learn More
2-fluoro-4-iodotoluène, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11450563
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11450563
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12679.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39998-81-7
Formule moléculaire C7H6FI
Poids moléculaire (g/mol) 236.028
Numéro MDL MFCD00001045
Clé InChI QZLWTFTXGKKCHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-iodotoluene, 2-fluoro-4-iodo-1-methyl-benzene, benzene, 2-fluoro-4-iodo-1-methyl, 2-fluor-4-iod-1-methylbenzol, pubchem1618, 2-fluoro-4-iodo-toluene, acmc-209j9t, 3-fluoro-4-methyl-iodobenzene, buttpark 50\01-77, #
CID PubChem 123492
Nom IUPAC 2-fluoro-4-iodo-1-méthylbenzène
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)I)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-iodotoluene
Point de fusion 22°C to 24°C
Point d’ébullition 206°C to 208°C
Point d’éclair 79°C (174°F)
Indice de réfraction 1.578
Quantité 25 g
Beilstein 2432998
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 236.03
Pourcentage de pureté 99%