Learn More
2-Fluoro-4-ester pinacol de lʼacide méthoxybenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15495166
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15495166
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H59655.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 628692-21-7
Formule moléculaire C13H18BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 252.09
Numéro MDL MFCD16996299
Clé InChI PYGFGOBGKWJERN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-fluoro-4-methoxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 2-2-fluoro-4-methoxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-2-fluoro-4-methoxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl
CID PubChem 17964843
Nom IUPAC 2-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES COC1=CC(F)=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 36°C to 38°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 252.09
Pourcentage de pureté 96%