Learn More
2-Fluoro-4-nitroaniline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15421338
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. Quantité unitSize
15421338 5 g 5g
15431338 25 g 25g
15441338 100 g 100g
3 options
Code produit. 15421338
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H55174.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 369-35-7 | C6H5FN2O2 | 156.116 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Température de stockage recommandée : 2 - 4°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 369-35-7
Formule moléculaire C6H5FN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 156.116
Numéro MDL MFCD00034560
Clé InChI LETNCFZQCNCACQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-nitrobenzenamine, 2-fluoro-4-nitro-phenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-nitro, 2-fluoro-4-nitrophenylamine, 4-amino-3-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-4-nitroaniline, pubchem8503, acmc-1bncp, 2-fluoro-4-niroaniline, 2-fluoro-4-nitro-aniline
CID PubChem 101254
Nom IUPAC 2-fluoro-4-nitroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-nitroaniline
Point de fusion 122°C to 130°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 156.12
Pourcentage de pureté 95%