Learn More
Ester pinacolique de l’acide 2-Fluoro-5-méthylbenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7054115
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15466946
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62032.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1192045-84-3
Formule moléculaire C13H18BFO2
Poids moléculaire (g/mol) 236.093
Clé InChI XPBIIDZQZBLHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-fluoro-5-methylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-4-fluorobenzene
CID PubChem 56973226
Nom IUPAC 2-(2-fluoro-5-méthylphényl)-4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)C)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-methylbenzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Poids de la formule 236.09
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide