Learn More
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)phénylacétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11352729
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11352729
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26740.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 220227-66-7
Formule moléculaire C9H6F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 222.139
Numéro MDL MFCD00061187
Clé InChI OIVIPAUIJVTMGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenylacetic acid, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-phenyl-acetic acid, rarechem al bo 0628, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenylaceticacid
CID PubChem 2737589
Nom IUPAC 2-[2-fluoro-5-(trifluorométhyl)phényl]acide acétique
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)CC(=O)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Point de fusion 107°C to 109°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 222.14
Pourcentage de pureté 97%