Learn More
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid, 98%, ACROS Organics™
Catalog Number 10770581
Click to view available options
1g
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-6-iodobenzoic acid
Note relative au nom 98%
CAS 111771-08-5
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 121.0°C to 126.0°C
Couleur Yellow to Brown
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Glass bottle
Formule moléculaire C7H4FIO2
Formule linéaire FC6H3(I)CO2H
Numéro MDL MFCD00042289
Quantité 1 g
Synonyme 6-fluoro-2-iodobenzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-6-iodo, maybridge3_007452, pubchem1386, acmc-2099an, 2-fluoro-6-iodobenzoicacid, 2-fluoro-6-iodo benzoic acid, 2-fluoro-6-iodo-benzoic acid, rarechem al bo 0280, attercop-chm at126295
Clé InChI CYCXAPWOBWWNRK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)I)C(=O)O)F
Nom IUPAC 2-fluoro-6-iodobenzoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 266.01
CID PubChem 2733302
Poids de la formule 266
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Powder