Learn More
2-Fluoro-6-méthoxyphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7029039
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11465820
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26471.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 73943-41-6 | C7H7FO2 | 142.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73943-41-6
Formule moléculaire C7H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 142.13
Numéro MDL MFCD00075140
Clé InChI YZNHPLVFLRSVHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-6-methoxy-phenol, phenol, 2-fluoro-6-methoxy, pubchem3878, acmc-209osz, 2-methoxy-6-fluorophenol, 2-methoxyl-6-fluorophenol, 2-hydroxy-3-fluoroanisole, 2-fluoro-6-methoxy phenol, phenol,2-fluoro-6-methoxy, 2-fluoro-6-methoxyphenol
CID PubChem 2737367
Nom IUPAC 2-fluoro-6-méthoxyphénol
SMILES COC1=C(O)C(F)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-6-methoxyphenol
Densité 1.23
Point d’ébullition 130°C to 131°C (36 mmHg)
Point d’éclair 103°C (218°F)
Indice de réfraction 1.52
Quantité 1 g
Poids de la formule 142.13
Pourcentage de pureté 97%