Learn More
2-fluoro-6-méthoxypyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15405787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15405787 1 g 1g
15415787 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15405787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32994.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 116241-61-3 | Molecular Formula: C6H6FNO | Molecular Weight: 127.118 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116241-61-3
Formule moléculaire C6H6FNO
Poids moléculaire (g/mol) 127.118
Numéro MDL MFCD09998161
Clé InChI PKZOFECOOLMHMG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14296367
Nom IUPAC 2-fluoro-6-méthoxypyridine
SMILES COC1=NC(=CC=C1)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-6-methoxypyridine
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Synonyme pyridine, 2-fluoro-6-methoxy, acmc-1bnhh, 2-fluoro-6-methoxy-pyridine, pyridine,2-fluoro-6-methoxy, 2-methoxy-6-fluoropyridine
Poids de la formule 127.12
Pourcentage de pureté 97%