Learn More
2-fluoro-9-bêta-D-arabinofuranosyladénine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426969
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15426969 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15426969 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65562.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-9-beta-D-arabinofuranosyladenine
CAS 21679-14-1
Couleur Blanc à jaune
Formule moléculaire C10H12FN5O4
Numéro MDL MFCD00132942
Quantité 1 g
Beilstein 1225932
Merck Index 14,4126
Synonyme fludarabine, f-ara-a, 2-fluoro ara-a, 9-beta-d-arabinofuranosyl-2-fluoroadenine, fludarabine inn, fludarabinum latin, fludarabina spanish, fludarabina, fludarabinum, 2r,3s,4s,5r-2-6-amino-2-fluoro-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol
Informations sur la solubilité Soluble in DMF, DMSO, methanol or ethanol; Sparingly soluble in water
Clé InChI HBUBKKRHXORPQB-FJFJXFQQSA-N
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)C2=NC(F)=N1
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R)-2-(6-amino-2-fluoropurin-9-yl)-5-(hydroxyméthyl)oxolane-3,4-diol
Poids moléculaire (g/mol) 285.24
CID PubChem 657237
Poids de la formule 285.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre