Learn More
Acide 2-fluoro-alpha-méthyl-4-biphénylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11445187
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11445187
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22603.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5104-49-4 | C15H13FO2 | 244.27 g/mol
A cyclooxygenase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5104-49-4
Formule moléculaire C15H13FO2
Poids moléculaire (g/mol) 244.27
Numéro MDL MFCD00079303
Clé InChI SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme flurbiprofen, ansaid, froben, antadys, cebutid, flurofen, anside, flurbiprofene, flurbiprofeno, flurbiprofenum
CID PubChem 3394
ChEBI CHEBI:5130
SMILES CC(C(O)=O)C1=CC=C(C(F)=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-alpha-methyl-4-biphenylacetic acid
Point de fusion 112°C to 114°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Merck Index 14,4199
Nom IUPAC Acide 2-(3-fluoro-4-phénylphényl)propanoïque
Poids de la formule 244.27
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluoro-alpha-methyl-4-biphenylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Fluoro-alpha-methyl-4-biphenylacetic acid