Learn More
Acide 2-fluoro-alpha-méthyl-4-biphénylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11465187
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11465187
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22603.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5104-49-4 | C15H13FO2 | 244.27 g/mol
A cyclooxygenase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5104-49-4
Formule moléculaire C15H13FO2
Poids moléculaire (g/mol) 244.27
Numéro MDL MFCD00079303
Clé InChI SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme flurbiprofen, ansaid, froben, antadys, cebutid, flurofen, anside, flurbiprofene, flurbiprofeno, flurbiprofenum
CID PubChem 3394
ChEBI CHEBI:5130
SMILES CC(C(O)=O)C1=CC=C(C(F)=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-alpha-methyl-4-biphenylacetic acid
Point de fusion 112°C to 114°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Merck Index 14,4199
Nom IUPAC 2-{2-fluoro-[1,1’-biphényle]-4-yl}acide propanoïque
Poids de la formule 244.27
Pourcentage de pureté 99%