Learn More
Chlorure de 2-fluorobenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11462247
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11462247
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14181.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2905-21-7 | C6H4ClFO2S | 194.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2905-21-7
Formule moléculaire C6H4ClFO2S
Poids moléculaire (g/mol) 194.60
Numéro MDL MFCD00042285
Clé InChI ZSZKAQCISWFDCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-fluorobenzenesulphonyl chloride, 2-fluorobenzenesulfonylchloride, 2-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 2-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-fluoro, chloro 2-fluorophenyl sulfone, pubchem5138, ksc205g6f
CID PubChem 137761
Nom IUPAC Chlorure de 2-fluorobenzènesulfonyle
SMILES FC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 27°C to 32°C
Point d’ébullition 246°C to 247°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2093979
Poids de la formule 194.61
Pourcentage de pureté 98%