Learn More
2-Fluorobenzhydrazide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7027867
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11411417
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24921.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 446-24-2 | C7H7FN2O | 154.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 446-24-2
Formule moléculaire C7H7FN2O
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Numéro MDL MFCD00025112
Clé InChI YJCCKQQVXNNAAR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluorobenzhydrazide, 2-fluorobenzoic hydrazide, o-fluorobenzhydrazide, 2-fluorobenzoic acid hydrazide, 2-fluorobenzoylhydrazine, 2-fluorobenzenecarbohydrazide, pubchem3481, 2-fluoro-benzohydrazide, acmc-209jyw, 2-fluoranylbenzohydrazide
CID PubChem 136288
Nom IUPAC 2-fluorobenzohydrazide
SMILES NNC(=O)C1=CC=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobenzhydrazide
Point de fusion 72°C to 74°C
Quantité 10 g
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté 98%