Learn More
Acide 2-fluorobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081137
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11434493 100 g -
11444493 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11434493 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11015.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
2-Fluorobenzoic acid may be employed in the preparation of zaragozic acid A analogs. It is also used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-fluorobenzoïque peut être utilisé dans la préparation d’analogues de l’acide zaragozique A. Il est également utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 445-29-4
Formule moléculaire C7H5FO2
Poids moléculaire (g/mol) 140.113
Numéro MDL MFCD00002405
Clé InChI NSTREUWFTAOOKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro, ortho-fluorobenzoic acid, o-fluorbenzoesaeure, benzoic acid, o-fluoro, fluorobenzoic acid, unii-64uz32koo4, o-fluorbenzoesaeure german, ofba, 2-fluoro-benzoic acid
CID PubChem 9935
ChEBI CHEBI:19577
Nom IUPAC Acide 2-fluorobenzoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobenzoic acid
Point de fusion 122°C to 125°C
Densité 1.46
Quantité 100 g
Beilstein 971265
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 140.11
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluorobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..