Learn More
Alcool de 2-chlorure de fluorobenzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7023048
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11473117 25 g 25g
11483117 100 g -
11493117 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11473117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16096.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 393-52-2 | C7H4ClFO | 158.556 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 393-52-2
Formule moléculaire C7H4ClFO
Poids moléculaire (g/mol) 158.556
Numéro MDL MFCD00000656
Clé InChI RAAGZOYMEQDCTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-fluoro, benzoyl chloride, o-fluoro, 2-fluorobenzoylchloride, 2-fluoro benzoyl chloride, unii-z4h017n76s, ccris 5914, fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, fluoro, 2-fluorobenzoic acid chloride
CID PubChem 9808
Nom IUPAC 2-chlorure de fluorobenzoyle
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobenzoyl chloride
Point de fusion 4°C to 6°C
Point d’ébullition 207°C
Point d’éclair 82°C (179°F)
Odeur Pungent
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 636864
Poids de la formule 158.56
Pourcentage de pureté 97%