Learn More
Alcool de 2-chlorure de fluorobenzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10724091 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
Code produit. 10724091
Marque: Thermo Scientific Acros 153090250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 393-52-2 | C7H4ClFO | 158.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 393-52-2
Formule moléculaire C7H4ClFO
Poids moléculaire (g/mol) 158.56
Numéro MDL MFCD00000656
Clé InChI RAAGZOYMEQDCTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-fluoro, benzoyl chloride, o-fluoro, 2-fluorobenzoylchloride, 2-fluoro benzoyl chloride, unii-z4h017n76s, ccris 5914, fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, fluoro, 2-fluorobenzoic acid chloride
CID PubChem 9808
Nom IUPAC 2-chlorure de fluorobenzoyle
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobenzoyl chloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 4.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.3200g/mL
Point d’ébullition 90.0°C to 92.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4COCl
Indice de réfraction 1.5355 to 1.5375
Quantité 25 mL
Beilstein 09, I, 136
Gravité spécifique 1.32
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 158.56
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluorobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.