Learn More
Alcool de 2-fluorophénéthyle, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10237710 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10237710
Marque: Thermo Scientific Acros 310970250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 50919-06-7
Formule moléculaire C8H9FO
Poids moléculaire (g/mol) 140.16
Numéro MDL MFCD00002887
Clé InChI HNIGZVZDWCTFPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluorophenethyl alcohol, 2-2-fluorophenyl ethanol, 2-2-fluorophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-fluoro, 2-fluorophenethylalcohol, 2-2-fluoro-phenyl-ethanol, 2-fluorobenzeneethanol, acmc-1axdv, o-fluorophenethyl alcohol, 2-fluorophenylethyl alcohol
CID PubChem 2733296
Nom IUPAC 2-(2-fluorophényl)éthanol
SMILES OCCC1=CC=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorophenethyl alcohol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.0400g/mL
Point d’éclair 98°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4CH2CH2OH
Indice de réfraction 1.5080 to 1.51
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.04
Poids de la formule 140.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide