Learn More
Bromure de 2-Fluorophénéthyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | 2-Fluorophenethyl bromide |
% min. CAS | 96.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Incolore à jaune |
Point d’ébullition | 73°C to 75°C (20.0 Torr) |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 203.05 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Fluorophenethyl bromide
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.