Learn More
2-fluorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10467110 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
500g
Code produit. 10467110
Marque: Thermo Scientific Acros 119540100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 367-12-4 | C6H5FO | 112.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 367-12-4
Formule moléculaire C6H5FO
Poids moléculaire (g/mol) 112.10
Numéro MDL MFCD00002155
Clé InChI HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-fluorophenol, phenol, 2-fluoro, phenol, o-fluoro, 1-fluoro-2-hydroxybenzene, 2-fluorohydroxybenzene, fluorophenol, unii-i9ow1nly9r, 2-fluoro-phenol, phenol, fluoro, ccris 1226
CID PubChem 9707
Nom IUPAC 2-fluorophénol
SMILES OC1=CC=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorophenol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 16.1°C
Couleur Marron-jaune à incolore
Densité 1.2560g/mL
Point d’ébullition 152°C
Point d’éclair 46°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4OH
Indice de réfraction 1.5134 to 1.5154
Quantité 10 g
Beilstein 06, I, 97
Gravité spécifique 1.256
Informations sur la solubilité Solubility in water: 37.7g/L (20°C)
Poids de la formule 112.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluorophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.