Learn More
2-Furamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11406067
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11406067
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25075.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 609-38-1 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609-38-1
Formule moléculaire C5H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 111.1
Numéro MDL MFCD00236147
Clé InChI TVFIYRKPCACCNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-furamide, furamide, 2-furancarboxamide, furfurylamide, 2-furoamide, furoylamide, unii-8ig4632c1y, furancarboxamide, acmc-20anu6
CID PubChem 69108
Nom IUPAC Furane-2-carboxamide
SMILES C1=COC(=C1)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Furamide
Point de fusion 139°C to 142°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 111.1
Pourcentage de pureté 97%