Learn More
Acide 2-(furan-2-yl)-2-oxoacétique, Mikromol™
Description
Acide 2-(furan-2-yl)-2-oxoacétique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | alpha-Oxo-2-furanacetic Acid |
| CAS | 1467-70-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | alpha-Oxo-2-furanacetic Acid |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C6H4O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 2-(2-Furyl)-2-oxoacetic acid, 2-(Furan-2-yl)-2-oxoacetic acid, 2-Furanyl(oxo)acetic acid, 2-Furylglyoxylic acid, 2-Oxo-2-(2-furanyl)acetic acid, Furoylformic acid, NSC 59069, 2-Furanglyoxylic acid, 2-Furanacetic acid, α-oxo-, 2-Furanglyoxylic acid (7CI,8CI), α-Oxo-2-furanacetic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4O4/c7-5(6(8)9)4-2-1-3-10-4/h1-3H,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)C(=O)c1occc1 |
| Nom IUPAC | Acide 2-(furan-2-yl)-2-oxoacétique |
| Afficher plus |