Learn More
(2-furanylméthylène)malononitrile, 98+ %, Acros Organics
Code produit. p-4812497 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10280643
Marque: Thermo Scientific Acros 374640050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3237-22-7
Formule moléculaire C8H4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 144.13
Numéro MDL MFCD00137623
Clé InChI CRUJHLHRJSNZIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furfurylidenemalononitrile, 2-furan-2-ylmethylene malononitrile, furfural-malonitril, 2-furanylmethylene malononitrile, malononitrile, furfurylidene, 2-furan-2-ylmethylidene propanedinitrile, 2-furfurylidenemalononitrile, furfural-malonitril german, 1,1-dicyano-2-2-furyl ethylene, furan-2-ylmethylidene propanedinitrile
CID PubChem 18606
SMILES N#CC(=CC1=CC=CO1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Furanylmethylene)malononitrile
Point de fusion 70°C to 74°C
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Nom IUPAC 2-[(furan-2-yl)methylidene]propanedinitrile
Poids de la formule 114.13
Pourcentage de pureté 98+%
compliance-icons
Identifiant produit
  • (2-Furanylmethylene)malononitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.