Learn More
2-hexanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11349609
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
10g
500g
50g
Code produit. 11349609
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14867.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 591-78-6 | C6H12O | 100.16 g/mol
2-Hexanone acts as a solvent for lacquers, ink thinners, nitrocellulose, resins and waxes. It is also employed in the preparation of (±)-monomorine. It also plays a useful role in the preparation of alcohols by transfer hydrogenation of ketones. Further, it is used as a medium evaporating solvent for nitrocellulose acrylates, vinyl and alkyd coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-hexanone agit comme un solvant pour les laques, les diluants d’encre, le nitrate de cellulose, les résines et les cires. Il est également employé dans la préparation de (+/-)-monomorine. Il est aussi utile dans la préparation des alcools par transfert d’hydrogénation des cétones. Enfin, il est employé comme solvant d’évaporation moyen pour les acrylates de nitrate de cellulose et les revêtements en vinyle et en alkyde.
Solubilité
Miscible à l’acétone, l’éthanol et l’éther. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants, les bases fortes et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-78-6
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Numéro MDL MFCD00009482
Clé InChI QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hexanone, hexanone, 2-oxohexane, propylacetone, n-butyl methyl ketone, butyl methyl ketone, methyl butyl ketone, methyl n-butyl ketone, hexanone-2, ketone, butyl methyl
CID PubChem 11583
Nom IUPAC hexan-2-one
SMILES CCCCC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hexanone
Point de fusion -56°C
Densité 0.811
Point d’ébullition 126°C to 127°C
Point d’éclair 23°C (73°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.401
Quantité 10 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1737676
Merck Index 14,6033
Informations sur la solubilité Miscible with acetone,ethanol and ether. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hexanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Hexanone