Learn More
2-hexène, cis + trans, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15420328
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15420328
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53472.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 592-43-8 | C6H12 | 84.162 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 592-43-8
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.162
Numéro MDL MFCD00009473
Clé InChI RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Synonyme cis-2-hexene, 2-hexene, z, z-2-hexene, z-hex-2-ene, 2-hexene, cis, unii-ui6o1h5j7j, 2-hexene-cis, 2z-hex-2-ene, ui6o1h5j7j, 2-hexene z
CID PubChem 639661
Nom IUPAC (E)-hex-2-ène
SMILES CCCC=CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hexene
Note relative au nom Cis + Trans
Densité 0.678
Point d’ébullition 67°C to 69°C
Point d’éclair −20°C (−4°F)
Formule linéaire CH3(CH2)2CH=CHCH3
Indice de réfraction 1.395
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 969179
Poids de la formule 84.16
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique